二甲氧基二苯基硅烷 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 二苯基二甲氧基硅烷
D1731-25ML D1731-500ML
TCIAD1731-25MLEA 0 CNY
TCIAD1731-25ML TCIAD1731-500ML
二甲氧基二苯基硅烷 ≥98.0% (by GC)
二甲氧基二苯基硅烷
分子式: C₁₄H₁₆O₂Si
分子量: 244.37 g/mol
沸点: 110°C
闪点: 157°C
MDL编号: MFCD00025690
CAS号: 6843-66-9
EINECS: 229-929-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=be0d2070a6ef51ea5addee94fa5cef5302e6dc3c&vid=be0d2070a6ef51ea5addee94fa5cef5302e6dc3c&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %