二甲氧基二甲基硅烷 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: Dow Corning 产品 Z-6194, 二甲基二甲氧基硅烷
D1052-25ML D1052-500ML
TCIAD1052-25MLEA 0 CNY
TCIAD1052-25ML TCIAD1052-500ML
二甲氧基二甲基硅烷 ≥98.0% (by GC)
二甲氧基二甲基硅烷
分子式: C₄H₁₂O₂Si
沸点: 81°C
溶点: –80 °C
密度: 0,8638 g/cm³ (20 °C)
闪点: -5°C
MDL编号: MFCD00025691
CAS号: 1112-39-6
EINECS: 214-189-4
UN号: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=065a43073b72eef6705bc23846e897d2eb01d55f&vid=065a43073b72eef6705bc23846e897d2eb01d55f&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %