二乙氧基二苯基硅烷 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 二苯基二乙氧基硅烷
D3067-100G D3067-25G
TCIAD3067-100GEA 0 CNY
TCIAD3067-100G TCIAD3067-25G
二乙氧基二苯基硅烷 ≥98.0% (by GC)
二乙氧基二苯基硅烷
分子式: C₁₆H₂₀O₂Si
分子量: 272.42 g/mol
沸点: 218°C
闪点: 175°C
MDL编号: MFCD00015126
CAS号: 2553-19-7
EINECS: 219-860-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=73f9632718de51a3f275be7e13dd488d818dcc6a&vid=73f9632718de51a3f275be7e13dd488d818dcc6a&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %