3,4-二乙氧基-3-环丁烯-1,2-二酮 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
Danger
D3253-25G D3253-5G
TCIAD3253-25GEA 0 CNY
TCIAD3253-25G TCIAD3253-5G
3,4-二乙氧基-3-环丁烯-1,2-二酮 ≥98.0% (通过GC)
3,4-二乙氧基-3-环丁烯-1,2-二酮
分子式: C₈H₁₀O₄
沸点: 88 - 92 °C (0,4 -rr)
密度: 1,15 g/cm³ (20 °C)
MDL编号: MFCD00001333
CAS号: 5231-87-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e35f6dc661f5606d546cac391179829223d6fe74&vid=e35f6dc661f5606d546cac391179829223d6fe74&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Orange to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %