N,N-二乙基-3-甲基苯甲酰胺 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
Warning
D0097-25ML D0097-500ML
TCIAD0097-25MLEA 0 CNY
TCIAD0097-25ML TCIAD0097-500ML
N,N-二乙基-3-甲基苯甲酰胺 ≥98.0% (通过GC)
N,N-二乙基-3-甲基苯甲酰胺
分子式: C₁₂H₁₇NO
沸点: 160°C
溶点: –45 °C
密度: 0,996 g/cm³ (20 °C)
闪点: 140°C
MDL编号: MFCD00009046
CAS号: 134-62-3
EINECS: 205-149-7
Merck Index: 14,02856
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2d1f286102c19a2f0c1d30c77b41c588e5ffb0ab&vid=2d1f286102c19a2f0c1d30c77b41c588e5ffb0ab&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %