2-(丁基氨基)乙醇 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: N-Butyl-2-hydroxyethylamine, N-丁基乙醇胺
B1023-25ML B1023-500ML
TCIAB1023-25MLEA 0 CNY
TCIAB1023-25ML TCIAB1023-500ML
2-(丁基氨基)乙醇 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-(丁基氨基)乙醇
分子式: C₆H₁₅NO
沸点: 199°C
密度: 0,89 g/cm³ (20 °C)
闪点: 77°C
MDL编号: MFCD00020570
CAS号: 111-75-1
EINECS: 203-904-5
UN号: 2735
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d611884b4e7db5ea8dc38b690490d0726e59296c&vid=d611884b4e7db5ea8dc38b690490d0726e59296c&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %