N,N,2,4,6-五甲基苯胺 ≥97.0% (通过GC)
供应商: TCI
Warning
P1767-25G P1767-5G
TCIAP1767-25GEA 0 CNY
TCIAP1767-25G TCIAP1767-5G
N,N,2,4,6-五甲基苯胺 ≥97.0% (通过GC)
N,N,2,4,6-五甲基苯胺
分子式: C₁₁H₁₇N
沸点: 215°C
闪点: 79°C
MDL编号: MFCD00010596
CAS号: 13021-15-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5a1761710aaa66325391208ddc40f79cb3134eaf&vid=5a1761710aaa66325391208ddc40f79cb3134eaf&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %