尿酸 98,0 Titrimetric
供应商: TCI
Synonyms: 2,6,8-三羟基嘌呤
U0018-25G U0018-500G
TCIAU0018-25GEA 0 CNY
TCIAU0018-25G TCIAU0018-500G
尿酸 98,0 Titrimetric
尿酸
分子式: C₅H₄N₄O₃
分子量: 168.11 g/mol
溶点: 436
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00005712
CAS号: 69-93-2
EINECS: 200-720-7
Merck Index: 14,09875
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e44e4ae619a5700c8d244f1a2feb88d84933d569&vid=e44e4ae619a5700c8d244f1a2feb88d84933d569&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %