双(三甲基硅基)碳二亚胺 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Warning
B1368-25G B1368-5G
TCIAB1368-25GEA 0 CNY
TCIAB1368-25G TCIAB1368-5G
双(三甲基硅基)碳二亚胺 ≥98.0% (by GC)
双(三甲基硅基)碳二亚胺
分子式: C₇H₁₈N₂Si₂
沸点: 164°C
溶点: –23 °C
密度: 0,8211 g/cm³ (25 °C)
闪点: 41°C
MDL编号: MFCD00051538
CAS号: 1000-70-0
EINECS: 213-673-2
UN号: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=09b52f8d644398e3d846e6778255dda102861617&vid=09b52f8d644398e3d846e6778255dda102861617&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %