N,N′-二异丙基碳二亚胺 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
Danger
D0254-25G D0254-250G
TCIAD0254-25GEA 0 CNY
TCIAD0254-25G TCIAD0254-250G
N,N′-二异丙基碳二亚胺 ≥98.0% (通过GC)
N,N′-二异丙基碳二亚胺
分子式: C₇H₁₄N₂
沸点: 145 °C (1013 hPa)
密度: 0,81 g/cm³ (20 °C)
闪点: 31°C
MDL编号: MFCD00065689
CAS号: 693-13-0
EINECS: 211-743-7
UN号: 2929
ADR: 6.1,I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b68242869f5fbdf89f99f8d17fefdf9e09fc7c8a&vid=b68242869f5fbdf89f99f8d17fefdf9e09fc7c8a&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %