1,4-Dibutylbenzene ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
D2781-25ML
D2781-5ML
TCIAD2781-25MLEA
0
CNY
TCIAD2781-25ML
TCIAD2781-5ML
1,4-Dibutylbenzene ≥98.0% (通过GC)
1,4-Dibutylbenzene
分子式:
C₁₄H₂₂ |
MDL编号:
MFCD01076591 CAS号: 1571-86-4 |
|
产品技术规格
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |