1,3-二叔丁基苯 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
D2431-1ML D2431-5ML
TCIAD2431-1MLEA 0 CNY
TCIAD2431-1ML TCIAD2431-5ML
1,3-二叔丁基苯 ≥98.0% (通过GC)
1,3-二叔丁基苯
分子式: C₁₄H₂₂
闪点: 84°C
MDL编号: MFCD00008830
CAS号: 1014-60-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d21e3b5fe6c134166d218eda7ef1059ed6134892&vid=d21e3b5fe6c134166d218eda7ef1059ed6134892&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %