EDC (1-(3-二甲基氨基丙基)-3-乙基碳二亚胺) ≥98.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: WSC, EDC, N-乙基-N′-(3-二甲基氨丙基)碳二亚胺
D4029-25G D4029-5G
TCIAD4029-25GEA 0 CNY
TCIAD4029-25G TCIAD4029-5G
EDC (1-(3-二甲基氨基丙基)-3-乙基碳二亚胺) ≥98.0% (by GC, titration analysis)
EDC (1-(3-二甲基氨基丙基)-3-乙基碳二亚胺)
分子式: C₈H₁₇N₃
沸点: 45°C
溶点: 114…115 °C
密度: 0,885 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Freezer
MDL编号: MFCD00044916
CAS号: 1892-57-5
EINECS: 217-579-2
UN号: 2735
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cd48474d2524b1f91c42b222ffc402c806849c01&vid=cd48474d2524b1f91c42b222ffc402c806849c01&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %