Methyl-2-chloro-4-nitrobenzoate ≥99.0% (通过GC)
供应商: TCI
Warning
M1724-25G M1724-5G
TCIAM1724-25GEA 0 CNY
TCIAM1724-25G TCIAM1724-5G
Methyl-2-chloro-4-nitrobenzoate ≥99.0% (通过GC)
Methyl-2-chloro-4-nitrobenzoate
分子式: C₈H₆ClNO₄
MDL编号: MFCD00017013
CAS号: 13324-11-3
EINECS: 236-362-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e2f5562c911f1f5d805cdf533cc7c93cc143d5dd&vid=e2f5562c911f1f5d805cdf533cc7c93cc143d5dd&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 75.0 to 79.0 deg-C