2-噻吩甲腈 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
|
Danger
|
T2121-25G
T2121-5G
TCIAT2121-25GEA
0
CNY
TCIAT2121-25G
TCIAT2121-5G
2-噻吩甲腈 ≥98.0% (通过GC)
2-噻吩甲腈
分子式:
C₅H₃NS 沸点: 192°C 密度: 1,18 g/cm³ (15 °C) 闪点: 53°C |
MDL编号:
MFCD00005416 CAS号: 1003-31-2 EINECS: 213-706-0 UN号: 1992 ADR: 3,III |
|
产品技术规格
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |