甲基红钾盐
供应商: TCI
Synonyms:
4-二甲氨基偶氮苯-2′-羧酸
M0424-1G
M0424-25G
TCIAM0424-1GEA
0
CNY
TCIAM0424-1G
TCIAM0424-25G
甲基红钾盐
甲基红钾盐
分子式:
C₁₅H₁₄N₃NaO₂ 分子量: 291.28 g/mol 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00002426 CAS号: 845-10-3 EINECS: 212-682-9 Merck Index: 13,06142 |
|
产品技术规格
Appearance | Orange to Brown powder to crystal |
Transition interval (pH) | (red)4.2 to 6.2 (yellow) |