乙二醇二乙酸酯 ≥97.0% (by GC)
供应商: TCI
Synonyms: 二乙酸乙二醇酯, 1,2-乙二醇二乙酸酯, 乙二醇二醋酸酯
E0109-25ML E0109-500ML
TCIAE0109-25MLEA 0 CNY
TCIAE0109-25ML TCIAE0109-500ML
乙二醇二乙酸酯 ≥97.0% (by GC)
乙二醇二乙酸酯
分子式: C₆H₁₀O₄
分子量: 146.14 g/mol
沸点: 190°C
溶点: -31
闪点: 96°C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00008718
CAS号: 111-55-7
EINECS: 203-881-1
Merck Index: 14,03799
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2db99fca7896036a0df989f24f27f2e829565eb6&vid=2db99fca7896036a0df989f24f27f2e829565eb6&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %