β-丙氨酸 ≥99.0% (by titrimetric analysis)
供应商: TCI
Synonyms: β-Ala, 3-氨基丙酸
A0180-25G A0180-500G
TCIAA0180-25GEA 0 CNY
TCIAA0180-25G TCIAA0180-500G
β-丙氨酸 ≥99.0% (by titrimetric analysis)
β-丙氨酸
分子式: C₃H₇NO₂
分子量: 89.09 g/mol
沸点: 201
溶点: 94
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00008200
CAS号: 107-95-9
EINECS: 203-536-5
Merck Index: 14,00205
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c0b97685041797d1c1f1ac667e5de3ab2607bf6e&vid=c0b97685041797d1c1f1ac667e5de3ab2607bf6e&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Solubility in Water almost transparency