DL-丙氨酸 ≥98.5% (通过滴定分析)
供应商: TCI
A0178-25G
A0178-500G
TCIAA0178-25GEA
0
CNY
TCIAA0178-25G
TCIAA0178-500G
DL-丙氨酸 ≥98.5% (通过滴定分析)
DL-丙氨酸
分子式:
C₃H₇NO₂ 沸点: 189 °C (1013 hPa) 溶点: 79 °C 密度: 1,42 g/cm³ (20 °C) 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00064408 CAS号: 302-72-7 EINECS: 206-126-4 Merck Index: 14,00204 |
|
产品技术规格
Appearance | White powder to crystal |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.5 % |
Solubility in Water | almost transparency |