D-苯基丙氨酸 ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
供应商: TCI
Synonyms: (R)-2-氨基-3-苯丙酸
P0135-25G P0135-5G
TCIAP0135-25GEA 0 CNY
TCIAP0135-25G TCIAP0135-5G
D-苯基丙氨酸 ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
D-苯基丙氨酸
分子式: C₉H₁₁NO₂
分子量: 165.19 g/mol
沸点: 295
MDL编号: MFCD00004270
CAS号: 673-06-3
EINECS: 211-603-5
Merck Index: 14,07271
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bd8de8b3617f2a2a0bc5f4857e6e53c1a63e8003&vid=bd8de8b3617f2a2a0bc5f4857e6e53c1a63e8003&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Optical purity (LC) min. 98.0 ee%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Water almost transparency