2,3-二氨基-5-溴吡啶 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 5-Bromopyridine-2,3-diyldiamine, 2,3-Diamino-5-bromopyridine
D2916-25G D2916-5G
TCIAD2916-25GEA 0 CNY
TCIAD2916-25G TCIAD2916-5G
2,3-二氨基-5-溴吡啶 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2,3-二氨基-5-溴吡啶
分子式: C₅H₆BrN₃
沸点: 321 °C (1013 hPa)
MDL编号: MFCD00460094
CAS号: 38875-53-5
EINECS: 254-172-9
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=820a77e77ce405c1150af51c55d438fcb9d07bd3&vid=820a77e77ce405c1150af51c55d438fcb9d07bd3&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 159.0 to 163.0 deg-C