L-苯基丙氨酸 ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
供应商: TCI
Synonyms: (S)-2-氨基-3-苯丙酸
P0134-25G P0134-250G
TCIAP0134-25GEA 0 CNY
TCIAP0134-25G TCIAP0134-250G
L-苯基丙氨酸 ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
L-苯基丙氨酸
分子式: C₉H₁₁NO₂
分子量: 165.19 g/mol
沸点: 313
溶点: 173
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00064227
CAS号: 63-91-2
EINECS: 200-568-1
Merck Index: 14,07271
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=235b469ddaa7db3b86d57b7d9e85b2b34baa30f3&vid=235b469ddaa7db3b86d57b7d9e85b2b34baa30f3&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Optical purity (LC) min. 99.0 ee%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Water almost transparency