(R)-(+)-氧化丙烯 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
|
Danger
|
Synonyms:
(R)-(+)-1,2-环氧丙烷, (R)-(+)-甲基环氧乙烷
P1396-25ML
P1396-5ML
TCIAP1396-25MLEA
0
CNY
TCIAP1396-25ML
TCIAP1396-5ML
(R)-(+)-氧化丙烯 ≥98.0% (by GC)
(R)-(+)-氧化丙烯
分子式:
C₃H₆O 分子量: 58.08 g/mol 沸点: 34°C 闪点: –37°C 存储条件: Refrigerator |
MDL编号:
MFCD00066211 CAS号: 15448-47-2 UN号: 1280 ADR: 3 I |
|
产品技术规格
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Specific rotation [a]20/D | +12.0 to +15.0 deg (neat) |