D-丙氨酸 ≥98.0% (by titrimetric analysis)
供应商: TCI
Synonyms: (R)-2-氨基丙酸
A0177-25G A0177-5G
TCIAA0177-25GEA 0 CNY
TCIAA0177-25G TCIAA0177-5G
D-丙氨酸 ≥98.0% (by titrimetric analysis)
D-丙氨酸
分子式: C₃H₇NO₂
分子量: 89.09 g/mol
沸点: 189
溶点: 79
MDL编号: MFCD00008077
CAS号: 338-69-2
EINECS: 206-418-1
Merck Index: 13,00203
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f13b26c246f275d5c2aec68f0f98f251adb5eee9&vid=f13b26c246f275d5c2aec68f0f98f251adb5eee9&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -13.0 to -15.0 deg (C=2, 6mol/L HCl)
Solubility in Water almost transparency