己酸戊酯 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
H0106-25ML H0106-500ML
TCIAH0106-25MLEA 0 CNY
TCIAH0106-25ML TCIAH0106-500ML
己酸戊酯 ≥98.0% (通过GC)
己酸戊酯
分子式: C₁₁H₂₂O₂
沸点: 225 °C (1013 hPa)
溶点: –47 °C
密度: 0,858 g/cm³ (25 °C)
闪点: 91°C
MDL编号: MFCD00027281
CAS号: 540-07-8
EINECS: 208-732-4
Merck Index: 14,00605
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fc8b483373c2cb5e83369a65defd3325d860d7e6&vid=fc8b483373c2cb5e83369a65defd3325d860d7e6&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %