己酸己酯 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Synonyms:
Hexanoic acid hexyl ester
C1514-25ML
C1514-500ML
TCIAC1514-25MLEA
0
CNY
TCIAC1514-25ML
TCIAC1514-500ML
己酸己酯 ≥98.0% (by GC)
己酸己酯
分子式:
C₁₂H₂₄O₂ 沸点: 244°C 溶点: –55 °C 密度: 0,863 g/cm³ (25 °C) |
MDL编号:
MFCD00053808 CAS号: 6378-65-0 EINECS: 228-952-4 |
|
产品技术规格
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |