己酸丁酯 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Synonyms:
Butyl caproate
H0107-25ML
H0107-500ML
TCIAH0107-25MLEA
0
CNY
TCIAH0107-25ML
TCIAH0107-500ML
己酸丁酯 ≥98.0% (by GC)
己酸丁酯
分子式:
C₁₀H₂₀O₂ 沸点: 208°C 密度: 0,866 g/cm³ (25 °C) 闪点: 102°C |
MDL编号:
MFCD00053804 CAS号: 626-82-4 EINECS: 210-964-6 |
|
产品技术规格
Appearance | Colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |