二氟氯乙酸钠 ≥99.0% (by titrimetric analysis)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 一氯二氟乙酸
C0991-25G C0991-500G
TCIAC0991-25GEA 0 CNY
TCIAC0991-25G TCIAC0991-500G
二氟氯乙酸钠 ≥99.0% (by titrimetric analysis)
二氟氯乙酸钠
分子式: C₂ClF₂NaO₂
溶点: 193…195 °C
MDL编号: MFCD00064771
CAS号: 1895-39-2
EINECS: 217-586-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1e78d7cba15ce3150ee64c57ed606f44072fdcdc&vid=1e78d7cba15ce3150ee64c57ed606f44072fdcdc&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %