5-Chloronicotinic acid ≥95.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI
|
Warning
|
C2399-1G
C2399-5G
TCIAC2399-1GEA
0
CNY
TCIAC2399-1G
TCIAC2399-5G
5-Chloronicotinic acid ≥95.0% (通过GC,滴定分析)
5-Chloronicotinic acid
分子式:
C₆H₄ClNO₂ |
MDL编号:
MFCD00128901 CAS号: 22620-27-5 |
|
产品技术规格
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 95.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 95.0 % |
Melting point | 168.0 to 172.0 deg-C |