α-溴-γ-丁内酯 ≥95.0% (by GC)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 2-溴-4-羟丁酸-γ-内酯
B1228-25G B1228-500G
TCIAB1228-25GEA 0 CNY
TCIAB1228-25G TCIAB1228-500G
α-溴-γ-丁内酯 ≥95.0% (by GC)
α-溴-γ-丁内酯
分子式: C₄H₅BrO₂
分子量: 164.99 g/mol
沸点: 140°C
MDL编号: MFCD00005387
CAS号: 5061-21-2
EINECS: 225-764-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7cd45c79b295b8d72243e2f063cea52ad79779ad&vid=7cd45c79b295b8d72243e2f063cea52ad79779ad&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Purity (GC) min. 95.0 %