次氮基三乙酸 ≥98.0% (by titrimetric analysis)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: NTA, N,N-二(羧甲基)甘氨酸, 三(羧甲基)胺
N0098-25G N0098-500G
TCIAN0098-25GEA 0 CNY
TCIAN0098-25G TCIAN0098-500G
次氮基三乙酸 ≥98.0% (by titrimetric analysis)
次氮基三乙酸
分子式: C₆H₉NO₆
沸点: 498 °C (1013 hPa)
溶点: 242 °C
密度: 1,67 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00004287
CAS号: 139-13-9
EINECS: 205-355-7
UN号: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,06579
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f625a3fdac71c8aa4cebcf3936badbc4d6ade19c&vid=f625a3fdac71c8aa4cebcf3936badbc4d6ade19c&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %
Solubility in 1mol/L NaOH almost transparency
Ignition residue (Sulfate) max. 0.3 %