双酚 A ≥99.0% (by GC)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 2,2-双(4-羟基苯基)丙烷, 4,4′-异亚丙基联苯酚
B0494-25G B0494-500G
TCIAB0494-25GEA 0 CNY
TCIAB0494-25G TCIAB0494-500G
双酚 A ≥99.0% (by GC)
双酚 A
分子式: C₁₅H₁₆O₂
沸点: 401 °C (1013 hPa)
溶点: 155 °C
密度: 1,205 g/cm³ (20 °C)
闪点: 227 °C
MDL编号: MFCD00002366
CAS号: 80-05-7
EINECS: 201-245-8
Merck Index: 14,01297
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7325075674977770d7c61ef0918870db07b68272&vid=7325075674977770d7c61ef0918870db07b68272&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White powder to lump
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 156.0 to 160.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency