双氯酚
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 双(5-氯-2-羟苯基)甲烷, 二氯芬
M0213-25G M0213-500G
TCIAM0213-25GEA 0 CNY
TCIAM0213-25G TCIAM0213-500G
双氯酚
双氯酚
分子式: C₁₃H₁₀Cl₂O₂
分子量: 269.13 g/mol
沸点: 389
MDL编号: MFCD00002322
CAS号: 97-23-4
EINECS: 202-567-1
UN号: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 14,03071
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4b0c97e7d2ca2ec7a9f51eba4281e53e7fd53ad6&vid=4b0c97e7d2ca2ec7a9f51eba4281e53e7fd53ad6&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 85.0 area%
Melting point 174.0 to 178.0 deg-C