Dytek EP 二胺 ≥96.0% (by GC)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 1,3-二氨基戊烷, 1,3-戊二胺
D2252-25ML D2252-500ML
TCIAD2252-25MLEA 0 CNY
TCIAD2252-25ML TCIAD2252-500ML
Dytek EP 二胺 ≥96.0% (by GC)
Dytek EP 二胺
分子式: C₅H₁₄N₂
沸点: 164°C
闪点: 59°C
MDL编号: MFCD00134550
CAS号: 589-37-7
UN号: 2734
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2a2d7565d5f97e26fff01dc03b195476e75edfa9&vid=2a2d7565d5f97e26fff01dc03b195476e75edfa9&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %