3,5-二苄氧基苯甲醇 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
D2651-25G D2651-5G
TCIAD2651-25GEA 0 CNY
TCIAD2651-25G TCIAD2651-5G
3,5-二苄氧基苯甲醇 ≥98.0% (通过GC)
3,5-二苄氧基苯甲醇
分子式: C₂₁H₂₀O₃
溶点: 85 °C
MDL编号: MFCD01863236
CAS号: 24131-31-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=51c83db5db9d6e2e26228e58a9b0c6e81d392833&vid=51c83db5db9d6e2e26228e58a9b0c6e81d392833&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 79.0 to 83.0 deg-C