三乙二醇 ≥99.0% (by GC)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 三甘醇
T0428-25G T0428-500G
TCIAT0428-25GEA 0 CNY
TCIAT0428-25G TCIAT0428-500G
三乙二醇 ≥99.0% (by GC)
三乙二醇
分子式: C₆H₁₄O₄
沸点: 276°C
溶点: –7 °C
密度: 1,125 g/cm³ (20 °C)
闪点: 174°C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00002880
CAS号: 112-27-6
EINECS: 203-953-2
Merck Index: 14,09670
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=077e60635e9f31a1bf9a36de51860812a4eb8769&vid=077e60635e9f31a1bf9a36de51860812a4eb8769&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %