三乙二醇 ≥99.0% (by GC)
供应商: TCI
|
Warning
|
Synonyms:
三甘醇
T0428-25G
T0428-500G
TCIAT0428-25GEA
0
CNY
TCIAT0428-25G
TCIAT0428-500G
三乙二醇 ≥99.0% (by GC)
三乙二醇
分子式:
C₆H₁₄O₄ 沸点: 276°C 溶点: –7 °C 密度: 1,125 g/cm³ (20 °C) 闪点: 174°C 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00002880 CAS号: 112-27-6 EINECS: 203-953-2 Merck Index: 14,09670 |
|
产品技术规格
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |