二乙二醇甲醚 ≥99.0% (通过GC) stabilised
供应商: TCI
Danger
Stabilization: Stabilised with BHT (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; Ionol)
M0537-25ML M0537-500ML
TCIAM0537-25MLEA 0 CNY
TCIAM0537-25ML TCIAM0537-500ML
二乙二醇甲醚 ≥99.0% (通过GC) stabilised
二乙二醇甲醚
分子式: C₅H₁₂O₃
沸点: 193°C
溶点: –65 °C
密度: 1,025 g/cm³ (20 °C)
闪点: 105°C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00002871
CAS号: 111-77-3
EINECS: 203-906-6
Merck Index: 14,06037
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1e68b16eed9412582cc2e6035884b3ffb27f9186&vid=1e68b16eed9412582cc2e6035884b3ffb27f9186&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %