N-羟乙基苯胺 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 2-苯胺乙醇, N-苯基乙醇胺, 2-苯氨基乙醇
A0466-25G A0466-500G
TCIAA0466-25GEA 0 CNY
TCIAA0466-25G TCIAA0466-500G
N-羟乙基苯胺 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
N-羟乙基苯胺
分子式: C₆H₅NHCH₂CH₂OH
分子量: 137.18 g/mol
沸点: 285
溶点: -30
闪点: 163°C
MDL编号: MFCD00002832
CAS号: 122-98-5
EINECS: 204-588-1
UN号: 2810
ADR: 6.1 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cebb860478c66d8032461fdbbcfa0cc55c973556&vid=cebb860478c66d8032461fdbbcfa0cc55c973556&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %