N-苯基乙二胺 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: N-(2-氨基乙基)苯胺
P1101-10G P1101-25G
TCIAP1101-10GEA 0 CNY
TCIAP1101-10G TCIAP1101-25G
N-苯基乙二胺 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
N-苯基乙二胺
分子式: C₆H₅NHCH₂CH₂NH₂
分子量: 136.2 g/mol
沸点: 263°C
闪点: 113
MDL编号: MFCD00008162
CAS号: 1664-40-0
EINECS: 216-773-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ef7d433395dc27fa9b1e326b00a7f7e13055296c&vid=ef7d433395dc27fa9b1e326b00a7f7e13055296c&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific gravity (20/20) 1.0460 to 1.0480