2-苄胺基乙醇 ≥95.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI
Warning
B1130-25ML B1130-500ML
TCIAB1130-25MLEA 0 CNY
TCIAB1130-25ML TCIAB1130-500ML
2-苄胺基乙醇 ≥95.0% (通过GC,滴定分析)
2-苄胺基乙醇
分子式: C₆H₅CH₂NHCH₂CH₂OH
沸点: 280°C
密度: 1,1652 g/cm³ (20 °C)
闪点: 130°C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00002840
CAS号: 104-63-2
EINECS: 203-221-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d04f8caea587d9d7a5cf7943cbf758e3f53cd92f&vid=d04f8caea587d9d7a5cf7943cbf758e3f53cd92f&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %