三甲基碘化锍 ≥98.0% (by titrimetric analysis)
供应商: TCI
Warning
T1056-25G T1056-500G
TCIAT1056-25GEA 0 CNY
TCIAT1056-25G TCIAT1056-500G
三甲基碘化锍 ≥98.0% (by titrimetric analysis)
三甲基碘化锍
分子式: C₃H₉IS
溶点: 215…220 °C
密度: 1,922 g/cm³ (20 °C)
MDL编号: MFCD00011632
CAS号: 2181-42-2
EINECS: 218-555-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9baa2a61e947a48d2e8be733479c1ec50fe98114&vid=9baa2a61e947a48d2e8be733479c1ec50fe98114&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Potassium iodate Method) min. 98.0 %
Melting point 200.0 to 206.0 deg-C