三甲铵盐酸盐 ≥97.0% (by titrimetric analysis)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 三甲胺盐酸盐
T0465-25G T0465-500G
TCIAT0465-25GEA 0 CNY
TCIAT0465-25G TCIAT0465-500G
三甲铵盐酸盐 ≥97.0% (by titrimetric analysis)
三甲铵盐酸盐
分子式: C₃H₁₀ClN
溶点: 273…278 °C
密度: ~ 1 g/cm³ (20 °C)
MDL编号: MFCD00012478
CAS号: 593-81-7
EINECS: 209-810-0
Merck Index: 14,09710
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=19818a7238f3eb96dc279d9e0af30bcc07a1cbff&vid=19818a7238f3eb96dc279d9e0af30bcc07a1cbff&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 % (calcd.on anh.substance)
Solubility in Water almost transparency
Water max. 3.0 %