N,O-双(三甲基硅)三氟乙酰胺(含三甲基氯硅烷) ≥95.0% (by GC)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: BSTFA + TMCS
B0830-25ML B0830-5ML
TCIAB0830-25MLEA 0 CNY
TCIAB0830-25ML TCIAB0830-5ML
N,O-双(三甲基硅)三氟乙酰胺(含三甲基氯硅烷) ≥95.0% (by GC)
N,O-双(三甲基硅)三氟乙酰胺(含三甲基氯硅烷)
分子式: C₈H₁₈F₃NOSi₂
沸点: 142°C
溶点: –41 °C
密度: 0,96 g/cm³ (20 °C)
闪点: 24°C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00008269
CAS号: 25561-30-2
EINECS: 247-103-9
UN号: 2924
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c99fa185b97f6241bc433a6ee06039fdd3d44d9b&vid=c99fa185b97f6241bc433a6ee06039fdd3d44d9b&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %