三(二乙氨基)膦 ≥90.0% (by GC)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 六乙基亚磷酰三胺
T1309-25ML T1309-5ML
TCIAT1309-25MLEA 0 CNY
TCIAT1309-25ML TCIAT1309-5ML
三(二乙氨基)膦 ≥90.0% (by GC)
三(二乙氨基)膦
分子式: C₁₂H₃₀N₃P
分子量: 247.36 g/mol
沸点: 245°C
闪点: 26°C
MDL编号: MFCD00009041
CAS号: 2283-11-6
EINECS: 218-920-8
UN号: 1993
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=97e24f43b66a4f76624136459122f3abfbc66d23&vid=97e24f43b66a4f76624136459122f3abfbc66d23&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %