三(4-甲氧基苯基)膦 ≥97.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI
Warning
T0861-25G T0861-5G
TCIAT0861-25GEA 0 CNY
TCIAT0861-25G TCIAT0861-5G
三(4-甲氧基苯基)膦 ≥97.0% (通过滴定分析)
三(4-甲氧基苯基)膦
分子式: C₂₁H₂₁O₃P
沸点: 446 °C (1013 hPa)
溶点: 135 °C
MDL编号: MFCD00014896
CAS号: 855-38-9
EINECS: 212-723-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=339b2569511d88f2942002694667e45abd8633a2&vid=339b2569511d88f2942002694667e45abd8633a2&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 97.0 %
Melting point 130.0 to 135.0 deg-C