反-1,2-环己烷二甲酸 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 反-六氢邻苯二甲酸, 反-环己二甲酸
C0474-25G C0474-500G
TCIAC0474-25GEA 0 CNY
TCIAC0474-25G TCIAC0474-500G
反-1,2-环己烷二甲酸 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
反-1,2-环己烷二甲酸
分子式: C₈H₁₂O₄
沸点: 339 °C (1013 hPa)
溶点: 220…221 °C
MDL编号: MFCD00001464
CAS号: 2305-32-0
EINECS: 218-975-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=28277d3259051534782262f4119421a7b9e4d280&vid=28277d3259051534782262f4119421a7b9e4d280&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 225.0 to 232.0 deg-C