噻唑 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
Warning
T0185-25G T0185-5G
TCIAT0185-25GEA 0 CNY
TCIAT0185-25G TCIAT0185-5G
噻唑 ≥98.0% (通过GC)
噻唑
分子式: C₃H₃NS
沸点: 118°C
溶点: –34 °C
密度: 1,2 g/cm³ (20 °C)
闪点: 26°C
MDL编号: MFCD00005315
CAS号: 288-47-1
EINECS: 206-021-3
UN号: 1993
ADR: 3,III
Merck Index: 14,09307
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0b1459f9331b8e7563d017e3430fe6f813ddc850&vid=0b1459f9331b8e7563d017e3430fe6f813ddc850&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %