四苯基环戊二烯酮 ≥98.0% (by HPLC)
供应商: TCI
Synonyms: 2,3,4,5-Tetraphenylcyclopenta-2,4-dienone
T1062-25G T1062-5G
TCIAT1062-25GEA 0 CNY
TCIAT1062-25G TCIAT1062-5G
四苯基环戊二烯酮 ≥98.0% (by HPLC)
四苯基环戊二烯酮
分子式: C₂₉H₂₀O
溶点: 219…222 °C
密度: 1,233 g/cm³ (20 °C)
MDL编号: MFCD00001407
CAS号: 479-33-4
EINECS: 207-530-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=43d1593e924a2c590636c2ccdf76f8a433af3f54&vid=43d1593e924a2c590636c2ccdf76f8a433af3f54&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Black powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%