四氟邻苯二甲酸酐 ≥95.0% (by titrimetric analysis)
供应商: TCI
Warning
T2381-1G T2381-5G
TCIAT2381-1GEA 0 CNY
TCIAT2381-1G TCIAT2381-5G
四氟邻苯二甲酸酐 ≥95.0% (by titrimetric analysis)
四氟邻苯二甲酸酐
分子式: C₈F₄O₃
分子量: 220.08 g/mol
MDL编号: MFCD00039697
CAS号: 652-12-0
EINECS: 211-485-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=84d639ece5801bd71de221e145bb3646aecd2bd3&vid=84d639ece5801bd71de221e145bb3646aecd2bd3&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Ethanolysis Method) min. 95.0 %
Melting point 92.0 to 96.0 deg-C