四(三苯基膦)钯(0),ChemDose,四(三苯基膦)钯(0) 浸渍片 | 四(三苯基膦)钯浸渍片 ≥97.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI
T1350-1G T1350-25G T1350-5G
TCIAT1350-1GEA 0 CNY
TCIAT1350-1G TCIAT1350-25G TCIAT1350-5G
四(三苯基膦)钯(0),ChemDose,四(三苯基膦)钯(0) 浸渍片 | 四(三苯基膦)钯浸渍片 ≥97.0% (通过滴定分析)
四(三苯基膦)钯(0),ChemDose,四(三苯基膦)钯(0) 浸渍片 | 四(三苯基膦)钯浸渍片
分子式: C₇₂H₆₀P₄Pd
溶点: 103…107 °C
密度: 1 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Freezer
MDL编号: MFCD00010012
CAS号: 14221-01-3
EINECS: 238-086-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=42507881e5f2d0a3f882862dad5ac1a78f3e6dd7&vid=42507881e5f2d0a3f882862dad5ac1a78f3e6dd7&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystaline
Purity (Chelometric Titration) 97.0 to 106.0 %